Få mere at vide
L-lysin methylester dihydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 15520614 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15520614 100 g 100g
15500614 5 g 5g
15510614 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15520614 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 459271000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 26348-70-9 | C7H18Cl2N2O2 | 233,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26348-70-9
Molekylær formel C7H18Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 233.13
MDL nummer MFCD00039067
InChI nøgle SXZCBVCQHOJXDR-ILKKLZGPSA-N
Synonym l-lysine methyl ester dihydrochloride, h-lys-ome.2hcl, methyl l-lysinate dihydrochloride, l-lysine methyl ester 2hcl, s-methyl 2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, l-lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl l-lysinate hcl, lysine, methyl ester, dihydrochloride, methyl 2s-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, h-lys-ome
PubChem CID 117778
IUPAC navn methyl-(2S)-2,6-diaminohexanoat;dihydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Smeltepunkt 200,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Mængde 100 g
Formel vægt 233.14
Procent renhed 98%