missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Lysine L-Malate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lysine L-Malate |
| CAS | 71555-10-7 |
| Molekylær formel | C6H14N2O2.C4H6O5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | L-Lysine (2S)-2-Hydroxybutanedioate, (S)-Hydroxybutanedioic Acid compd. with L-Lysine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2.C4H6O5/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t5-;2-/m00/s1 |
| SMIL | NCCCC[C@H](N)C(=O)O.O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2,6-diaminohexanoic acid;(2S)-2-hydroxybutanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.27 |
| Formel vægt | 280.1271 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?