Få mere at vide
L-Lysine Hydrochloride (White Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10438733
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10438733 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10438733 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP386100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine Hydrochloride
Smeltepunkt 263°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 657-27-2
Arsen (As) 1ppm max.
Farve White
Chlorid 19.12 to 19.51%
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Identifikation Pass Test
Analyseprocentområde 98.5 to 100.5 %
Tab ved tørring 0.4% max.
Andre aminosyrer Chromatographically not detectable
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Emballage Glass Bottle
MDL nummer MFCD00064564 MFCD00081870
Rester efter tænding 0.1% max.
Specifik rotation 20.7 to 21.5° (+ or -)
Merck Index 15, 5697
Opløsningstilstand (%T) 98.0% min.
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
Alpha vektor Lysine Hydrochloride
InChI nøgle BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
SMIL C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 182.648
Mængde 100 g
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
Formel vægt 182.65
Procent renhed 98.5 to 100.5%
Fysisk form Solid