Få mere at vide
L-lysin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30007180
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007180 100 g
30134982 500 g
30012400 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007180 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL468915100G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 657-27-2
Molekylær formel C6 H14 N2 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 182.65
Synonym L-Lysine, hydrochloride (1:1), L-Lysine, monohydrochloride (9CI), Lysine, monohydrochloride, L- (8CI), Bovi-Lysine, Darvyl, L-(+)-Lysine monohydrochloride, L-Gen, L-Lysine hydrochloride, L-Lysine monohydrochloride, Lyamine, Lysine hydrochloride, Lysine monohydrochloride, Lysion, NSC 9253, Relys, Lysine hydrochloride, (S)-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre; hydrochlorid
SMIL Cl.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Mængde 100 g
Formel vægt 182.0822
Procent renhed >95%