Få mere at vide
L-Lysine Hydrochloride, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15557964 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15557964 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15557964 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 208406
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine Hydrochloride
CAS 657-27-2
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Emballage Poly flaske
MDL nummer MFCD00064564 MFCD00081870
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
InChI nøgle BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
SMIL C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 182.648
Mængde 1 kg
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
Formel vægt 182.65
Grad Multi-Compendial/USP