Få mere at vide
L-lysin hydrochlorid, 99+%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491901 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11491901 500 g
11481901 100 g
11401911 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491901 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219469790
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 657-27-2
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.648
InChI nøgle BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre-hydrochlorid
SMIL C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine, 99+%
Navn note Hydrochlorid
Mængde 500 g
Formel vægt 182.6
Grad Celledyrkning
Fysisk form Krystaller