Få mere at vide
L-Lysine hydrochloride, ≥98.5% (Dry Basis), Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lysine hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∼260°C (decomposition) |
| Assay Procent Noter | Dry basis |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Lineær formel | NH2(CH2)4CH(NH2)COOH.HCl |
| Beilstein | 3563889 |
| IUPAC navn | (2 S)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 182.65 |
| Procent renhed | ≥98.5% |
| Vis mere |