Få mere at vide
L-lysin ethylester diisocyanat, 97 %
Artikelnummer. 15471569
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471569 5 g 5g
15481569 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15471569 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64384.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 45172-15-4 | C10H14N2O4 | 226,23 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestof område.
Opløselighed Svagt opløseligt
i vand (0,19 g/L).
Noter
Fugtfølsom. Opbevar væk fra vand/fugt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 45172-15-4
Molekylær formel C10H14N2O4
Molekylvægt (g/mol) 226.23
MDL nummer MFCD08276480
InChI nøgle IGWTZHMYJZZIGC-IMWMWJONNA-N
Synonym s-ethyl 2,6-diisocyanatohexanoate, l-lysine ethyl ester diisocyanate, ethyllysine diisocyanate, ethyllysine diisocyanate;, ksc005q3n, lysine ethyl ester diisocyanate;, l-lysine diisocyanate ethyl ester, l-lysine ethyl ester diisocyanate;, ethyl 2s-2,6-diisocyanatohexanoate, s-2,6-diisocyanatohexanoic acid ethyl ester
PubChem CID 71440643
IUPAC navn ethyl (2S)-2,6-diisocyanatohexanoat
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCCCN=C=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine ethyl ester diisocyanate
Farve Gul til Brun
Brydningsindeks 1.4572
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i vand (0,19 g/L).
Mængde 5 g
Formel vægt 226.23
Følsomhed Fugtfølsom
Procent renhed 97%
Fysisk form Viskøs væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Lysine ethyl ester diisocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Lysine ethyl esterdiisocyanate