Få mere at vide
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride, 99%
Artikelnummer. 11492848
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492848 25 g 25g
11402858 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16824.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3844-53-9 | C8H20Cl2N2O2 | 247.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3844-53-9
Molekylær formel C8H20Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 247.16
MDL nummer MFCD00039068
InChI nøgle DZIYAIZKJOHVQC-KLXURFKVSA-N
Synonym l-lysine ethyl ester dihydrochloride, h-lys-oet.2hcl, ethyl l-lysinate dihydrochloride, ethyl 2s-2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, ethyl l-lysinate hcl, s-ethyl 2,6-diaminohexanoate dihydrochloride, l-lysine, ethyl ester, dihydrochloride, h-lys-oet·2hcl, h-lys-oet inverted exclamation mark currency2hcl, lys-oet2hcl
PubChem CID 107468
IUPAC navn ethyl-(2S)-2,6-diaminohexanoat;dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
Smeltepunkt ∼145°C (decomposition)
Beilstein 3697099
Mængde 25 g
Formel vægt 247.17
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl L-lysinate dihydrochloride