Få mere at vide
L-Lysine dihydrochloride, 99%
Artikelnummer. 11443167
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443167 25 g 25g
11453167 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16127.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 657-26-1 | C6H16Cl2N2O2 | 219.11 g/mol
Syntese af hyperforgrenet polylysin under anvendelse af N-hydroxysuccinimid-esteren af L-lysindihydrochlorid som AB 2 byggesten. Histidin- og lysinstandarderne blev fremstillet ud fra henholdsvis L-histidinmonohydrochlorid og L-lysindihydrochlorid. L-Homocitrullin-Kobberkomplekset blev fremstillet ud fra L-lysindihydrochlorid i 80 til 86 procents udbytte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Syntese af hyperforgrenet polylysin under anvendelse af N-hydroxysuccinimidesteren af L-lysindihydrochlorid som AB 2 byggesten. Histidin- og lysinstandarderne blev fremstillet ud fra henholdsvis L-histidinmonohydrochlorid og L-lysindihydrochlorid. L-Homocitrullin-Kobberkomplekset blev fremstillet ud fra L-lysindihydrochlorid i 80 til 86 procents udbytte.
Opløselighed Opløseligt i
vand (100 mg/ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 657-26-1
Molekylær formel C6H16Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 219.11
MDL nummer MFCD00066389
InChI nøgle JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-lysine dihydrochloride, h-lys-oh.2hcl, l-lysine, dihydrochloride, s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, unii-90yfr6u9qc, l-+-lysine dihydrochloride, 90yfr6u9qc, 2s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, lysine, chloride, chloride, l-lysine, hydrochloride 1:2
PubChem CID 69567
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre;dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine dihydrochloride
Smeltepunkt 202°C to 206°C
Beilstein 4539715
Merck Index 14,5636
Opløselighedsinformation Soluble in water (100mg/ml).
Mængde 25 g
Formel vægt 219.11
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%