Få mere at vide
L-lysin dihydrochlorid 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10405851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10405851 100 g Glasflaske 100g
10197080 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10405851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413361000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 657-26-1 | C6H16Cl2N2O2 | 219.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 657-26-1
Molekylær formel C6H16Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 219.11
MDL nummer MFCD00066389
InChI nøgle JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-lysine dihydrochloride, h-lys-oh.2hcl, l-lysine, dihydrochloride, s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, unii-90yfr6u9qc, l-+-lysine dihydrochloride, 90yfr6u9qc, 2s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, lysine, chloride, chloride, l-lysine, hydrochloride 1:2
PubChem CID 69567
SMIL Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale L-Lysine dihydrochloride
Smeltepunkt 202.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2(CH2)4CH(NH2)COOH·2HCl
Specifik rotation + 14.00
Merck Index 14, 5636
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre-dihydrochlorid
Specifik rotationstilstand +14.00 (18.00°C c=2,water)
Mængde 100 g
Formel vægt 219.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.