Få mere at vide
L-lysin dihydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10197080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10197080 25 g Glasflaske 25g
10405851 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10197080 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413360250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 657-26-1 | C6H16Cl2N2O2 | 219,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 657-26-1
Molekylær formel C6H16Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 219.11
MDL nummer MFCD00066389
InChI nøgle JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Synonym l-lysine dihydrochloride, h-lys-oh.2hcl, l-lysine, dihydrochloride, s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, unii-90yfr6u9qc, l-+-lysine dihydrochloride, 90yfr6u9qc, 2s-2,6-diaminohexanoic acid dihydrochloride, lysine, chloride, chloride, l-lysine, hydrochloride 1:2
PubChem CID 69567
SMIL Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine dihydrochloride
Smeltepunkt 202,0 °C
Navn note 99%
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 3 timer)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2(CH2)4CH(NH2)COOH·2HCl
Specifik rotation +14.00
Merck Index 14, 5636
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre;dihydrochlorid
Specifik rotationstilstand +14.00 (18.00 °C c=2,vand)
Mængde 25 g
Formel vægt 219.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver