Få mere at vide
L-Lysine Clonixinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lysine Clonixinate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClN2O2.C6H14N2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-12-9(13(17)18)4-3-7-15-12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t;5-/m.0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 408.1564 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |