Få mere at vide
L-Lysine acetate, TRC
Artikelnummer. 30466273
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30466273 5 g
1 options
Artikelnummer. 30466273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4887785G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lysine acetate
CAS 57282-49-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H14 N2 O2 . C2 H4 O2
Mængde 5 g
Synonym L-Lysine, acetate (1:1), -Lysine, monoacetate (9CI), L-Lysine acetate, Lysine monoacetate, Lysine acetate, (2S)-2,6-Diaminohexanoic acid acetate
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
SMIL CC(=O)O.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn acetic acid;(2S)-2,6-diaminohexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 206.24
Formel vægt 206.1267
Procent renhed >95