Få mere at vide
Melford L-lysinacetat
Artikelnummer. 30018436
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018436 500 g
30018435 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018436 Leverandør Melford Leverandørnr. L37020500.0
L-lysinacetat anvendes i bioteknologiske processer, især i produktionen af rekombinante proteiner og enzymer.
L-lysinacetat anvendes i bioteknologiske processer, især i produktionen af rekombinante proteiner og enzymer. Det spiller en rolle i cellekulturmedier for at understøtte cellernes vækst og produktivitet.
Derudover bruges L-lysinacetat i laboratorieforskning, især i undersøgelser relateret til proteinsyntese, enzymologi og andre biokemiske processer.
Dens rolle som en grundlæggende aminosyre gør den værdifuld til forståelse af forskellige cellulære og molekylære mekanismer.
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale L-Lysine Acetate
CAS 57282-49-2
Molekylær formel C8H18N2O4
Mængde 500 g
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.