Få mere at vide
Melford L-lysinacetat
Beskrivelse
L-lysinacetat anvendes i bioteknologiske processer, især i produktionen af rekombinante proteiner og enzymer.
Derudover bruges L-lysinacetat i laboratorieforskning, især i undersøgelser relateret til proteinsyntese, enzymologi og andre biokemiske processer.
Dens rolle som en grundlæggende aminosyre gør den værdifuld til forståelse af forskellige cellulære og molekylære mekanismer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lysine Acetate |
| CAS | 57282-49-2 |
| Molekylær formel | C8H18N2O4 |
| Mængde | 100 g |