Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-lysin, 98 %
Artikelnummer. 15414639
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 15414639
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62225.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146.19 g/mol
L-lysin er en essentiel aminosyre, der bruges i menneskelig ernæring. Det spiller en afgørende rolle i calciumabsorption, opbygning af muskelprotein og restitution efter operation eller sportsskader. Det bruges til behandling af herpesinfektioner og forkølelsessår. Dets derivater lysinacetylsalicylat bruges til at behandle smerter såvel som til at afgifte kroppen efter heroinbrug. Det er et vigtigt tilsætningsstof til dyrefoder. Desuden bruges det i mange fødevarer, især rødt kød, fisk og mejeriprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Lysin er en essentiel aminosyre, der bruges i menneskelig ernæring. Det spiller en afgørende rolle i calciumabsorption, opbygning af muskelprotein og restitution efter operationer eller sportsskader. Det bruges til behandling af herpesinfektioner og forkølelsessår. Dets derivater lysinacetylsalicylat bruges til at behandle smerter såvel som til at afgifte kroppen efter heroinbrug. Det er et vigtigt tilsætningsstof til dyrefoder. Desuden bruges det i mange fødevarer, især rødt kød, fisk og mejeriprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, ethylether, acetone, benzen og almindeligt neutralt opløsningsmiddel.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-87-1
Molekylær formel C6H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00064433
InChI nøgle KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum
PubChem CID 5962
ChEBI CHEBI:18019
SMIL NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine
Smeltepunkt 215°C
Farve Hvid
Beilstein 1722531
Merck Index 14,5636
Opløselighedsinformation Soluble in water; Insoluble in ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and common neutral solvent.
IUPAC navn 2,6-diaminohexansyre
Mængde 100 g
Formel vægt 146.19
Optisk rotation +26° (c=2 in 6M HCl)
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver