Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-lysin, 98 %
Artikelnummer. 15404639
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404639 25 g 25g
15414639 100 g 100g
15424639 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15404639 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62225.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.43 DKK
    659.65 DKK / 25g
    Spare 116.78 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146,19 g/mol
L-lysin er en essentiel aminosyre, der bruges i menneskelig ernæring. Det spiller en afgørende rolle i calciumabsorption, opbygning af muskelprotein og restitution efter operation eller sportsskader. Det bruges til behandling af herpesinfektioner og forkølelsessår. Dets derivater lysinacetylsalicylat bruges til at behandle smerter såvel som til at afgifte kroppen efter heroinbrug. Det er et vigtigt tilsætningsstof til dyrefoder. Desuden bruges det i mange fødevarer, især rødt kød, fisk og mejeriprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
L-Lysin er en essentiel aminosyre, der bruges i menneskelig ernæring. Det spiller en afgørende rolle i calciumabsorption, opbygning af muskelprotein og restitution efter operationer eller sportsskader. Det bruges til behandling af herpesinfektioner og forkølelsessår. Dets derivater lysinacetylsalicylat bruges til at behandle smerter såvel som til at afgifte kroppen efter heroinbrug. Det er et vigtigt tilsætningsstof til dyrefoder. Desuden bruges det i mange fødevarer, især rødt kød, fisk og mejeriprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, ethylether, acetone, benzen og almindeligt neutralt opløsningsmiddel.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-87-1
Molekylær formel C6H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00064433
InChI nøgle KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum
PubChem CID 5962
ChEBI CHEBI:18019
SMIL NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine
Smeltepunkt 215 °C
Farve Hvid
Beilstein 1722531
Merck Index 14,5636
Opløselighedsinformation Opløselig i vand; Uopløseligt i ethanol, ethylether, acetone, benzen og almindeligt neutralt opløsningsmiddel.
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre
Mængde 25 g
Formel vægt 146.19
Optisk rotation +26° (c=2 i 6 M HCl)
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver