Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-lysin, 98 %
Artikelnummer. p-3776610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10016203
Brand: Thermo Scientific Chemicals 303341000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-87-1 | C6H14N2O2 | 146.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-87-1
Molekylær formel C6H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00064433
InChI nøgle KDXKERNSBIXSRK-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-lysine, lysine, h-lys-oh, lysine acid, s-lysine, aminutrin, 2s-2,6-diaminohexanoic acid, l-+-lysine, alpha-lysine, lysinum
PubChem CID 5962
ChEBI CHEBI:18019
IUPAC navn (2S)-2,6-diaminohexansyre
SMIL NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Lysine
Smeltepunkt 214.0°C to 216.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Specifik rotation +23.0° to +27.0° (20°C, 589nm) (C=2, 1N HCl)
Vand 3% max.
Mængde 100 g
Formel vægt 146.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver eller krystaller