Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lysine |
| Smeltepunkt | 214,0 °C til 216,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik rotation | +23,0° til +27,0° (20 °C, 589 nm) (C=2, 1N HCl) |
| Vand | 3% maks. |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 146.19 |
| Vis mere |