Få mere at vide
L-Lysine-4,4,5,5-d4-bis-N-t-BOC, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine-4,4,5,5-D4 |
| CAS | 1314753-85-9 |
| Molekylær formel | C16 D4 H26 N2 O6 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | L-Lysine-4,4,5,5-d4-bis-N-t-BOC, N2,N6-Bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine-4,4,5,5-d4, (2 R)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic-4,4,5,5-d4 acid, N,N'-Di-Boc-L-Lysine-4,4,5,5-d4, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine-4,4,5,5-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H30N2O6/c1-15(2,3)23-13(21)17-10-8-7-9-11(12(19)20)18-14(22)24-16(4,5)6/h11H,7-10H2,1-6H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20)/t11-/m0/s1/i7D2,8D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(CNC(=O)OC(C)(C)C)C([2 H])([2 H])C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-4,4,5,5-tetradeuterio-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 350.4439 |
| Formel vægt | 350.2355 g/mol |
| Vis mere |