Få mere at vide
Thermo Scientific™ L-lysin-2HCl til SILAC
Artikelnummer. 10647524 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10647524 50 mg 50mg
11325392 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10647524 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89987
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Undersøg proteinekspression ved massespektrometri med massevarianter af lysin, arginin og andre aminosyrer for at udføre stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur.
Thermo Scientific Tunge og lette aminosyrer bruges specifikt til at analysere proteinekspression ved massespektrometri ved hjælp af stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekulturkvantificeringskits SILAC. Dette er en lyofiliseret præparat af L-Lysine-2HCl til SILAC eksperimenter.
Generelle egenskaber ved tunge og lette aminosyrer til SILAC mærkning:
  • Effektiv—100% label-inkorporering i proteiner i levende celler
  • Fleksible—forskellige isotoper af tunge og/eller lette aminosyrer for arginin, lysin, leucin og prolin muliggør kvantificering af peptider afledt af MS-grade proteaser
  • Multiplex-funktioner—er tilgængelige med flere alternative isotoper af arginin og lysin, som muliggør analyse af flere behandlingsbetingelser i hvert eksperiment
  • Kosttilskud—af høj kvalitet indeholder tunge aminosyrer med >99% isotoprenhed
Stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC) er en kraftfuld metode til at identificere og kvantificere relative differentielle ændringer i komplekse proteinprøver. Denne tilgang indebærer in vivo metabolisk inkorporering af 'tunge' 13C- eller 15N-mærkede aminosyrer i proteiner efterfulgt af massespektrometri (MS) for accelereret og omfattende identifikation, karakterisering og kvantificering af proteiner.
Thermo Scientific Tunge og lette aminosyrer SILAC bruges sammen med specialiserede cellekulturmedier, der mangler essentielle aminosyrer. Tungt og let L-lysin samt L-arginin er de mest almindelige aminosyrer, der bruges til SILAC analyse af tryptiske peptider. Op til tre forskellige eksperimentelle betingelser kan let analyseres med forskellige isotoper af lysin og arginin. Til lysin tre-plex eksperimenter bruges 4,4,5,5-D4 L-lysin og 13C6 15N2 L-lysin til at generere peptider med henholdsvis 4- og 8-Da masseskift, sammenlignet med peptider genereret med let lysin. For arginin tre-plex eksperimenter bruges 13C6 L-arginin og 13C6 15N4 L-arginin til at generere peptider med henholdsvis 6- og 10-Da masseskift, sammenlignet med peptider genereret med let arginin. L-leucin er en anden aminosyre, der ofte bruges til SILAC mærkning, fordi det er en af de mest almindelige aminosyrer i proteinsekvenser. Proline er en ikke-essentiel aminosyre, der nogle gange tilsættes medier SILAC for at forhindre metabolisk omdannelse af tung arginin til tung prolin i pattedyrscellelinjer med høj arginin-dehydrogenaseaktivitet.
Relaterede produkter
  • L-Arginin-HCl for SILAC (Kat. Nr. 89989)
  • L-Proline for SILAC (Kat. Nr. 88211)
  • L-Leucin for SILAC (Kat. Nr. 88428)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Aminosyrer
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Etiket eller farvestof Masse-isotop af aminosyre
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale Celler
Endelig produkttype Protein
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Proteinmærkning
Mængde 50 mg
Form Fast stof