Få mere at vide
Thermo Scientific™ L-lysin-2HCl, 13C6 for SILAC
Artikelnummer. 11854191 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11854191 50 mg 50mg
12132420 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11854191 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89988
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Undersøg proteinekspression ved massespektrometri med massevarianter af lysin, arginin og andre aminosyrer for at udføre stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur.
Thermo Scientific™ Tunge og lette aminosyrer bruges til specifikt at analysere proteinekspression ved massespektrometri ved brug af stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ) kvantificeringssæt.
SILAC er en kraftfuld metode til at identificere og kvantificere relative differentielle ændringer i komplekse proteinprøver. Denne fremgangsmåde indebærer in vivo metabolisk inkorporering af“ tung“13 C- eller 15 N-mærkede aminosyrer til proteiner efterfulgt af massespektrometri (MS) til accelereret og omfattende identifikation, karakterisering og kvantificering af proteiner.
Højdepunkter:
  • Effektiv– 100 % mærkeinkorporering i proteiner fra levende celler
  • Fleksibel– forskellige isotoper af tunge og/eller lette aminosyrer for arginin, lysin, leucin og prolin muliggør kvantificering af peptider afledt af MS-grade proteaser
  • Multiplex muligheder– flere alternative isotoper af arginin og lysin er tilgængelige, der tillader analyse af flere behandlingsbetingelser i hvert eksperiment
  • Kosttilskud af høj kvalitet– tunge aminosyrer med> 99% isotoprenhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Aminosyrer
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Etiket eller farvestof Masse-isotop af aminosyre
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale Celler
Endelig produkttype Protein
Detektionsmetode Massespektrometri
Workflow-trin Proteinmærkning
Mængde 50 mg
Form Fast stof