Få mere at vide
L-Lysine-2,6,6-d3 HCl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lysine-2,6,6-d3 HCl |
| CAS | 2330878-43-6 |
| Molekylær formel | C6 D3 H11 N2 O2 . H Cl |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | L-Lysine-2,6,6-d3 HCl, L-Lysine-2,6,6-d3 hydrochloride, L-Lysine-2,6,6-d3 monohydrochloride, L-Lysine-2,6,6-D3 hydrochloride, (2S)-2,6-Diamino-2,6,6-trideuteriohexanoic acid monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i4D2,5D; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])(N)CCC[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2,6-diamino-2,6,6-trideuteriohexanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.667 |
| Formel vægt | 185.101 |