Få mere at vide
L-Lysine-2,6,6-d3 HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lysine-2,6,6-d3 HCl |
| CAS | 2330878-43-6 |
| Molekylær formel | C6 D3 H11 N2 O2 . H Cl |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | L-Lysine-2,6,6-d3 HCl, L-Lysine-2,6,6-d3 hydrochloride, L-Lysine-2,6,6-d3 monohydrochloride, L-Lysine-2,6,6-D3 hydrochloride, (2 S)-2,6-Diamino-2,6,6-trideuteriohexanoic acid monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1 H/t5-;/m0./s1/i4D2,5 D; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])(N)CCC[C@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2,6-diamino-2,6,6-trideuteriohexanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.667 |
| Formel vægt | 185.101 g/mol |
| Vis mere |