Få mere at vide
L-Lysine-15N Dihydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lysine-15N Dihydrochloride Salt |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1/i8+1 |