missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Lysine-15N Dihydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lysine-15N Dihydrochloride Salt |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1/i8+1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?