missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

l-(+)-Lithium Lactate, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15891651
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15891651 100 g
15801661 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15891651 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8220840100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

for synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27848-80-2

Tekniske data

Molekylær formel CH3CH(OH)COOLi
MDL nummer MFCD00065512
Mængde 100 g
Synonym L-(+)-Lithium lactate, Lactic acid lithium salt, L-(+)-Lithium lactate
Molekylvægt (g/mol) 96.01
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.