missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Leucyl-L-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Leucyl-L-tyrosine |
| CAS | 968-21-8 |
| Molekylær formel | C15 H22 N2 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | H-Leu-Tyr-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O4/c1-9(2)7-12(16)14(19)17-13(15(20)21)8-10-3-5-11(18)6-4-10/h3-6,9,12-13,18H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)/t12-,13-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methyl-pentanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.35 |
| Formel vægt | 294.158 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?