Få mere at vide
L(+)-Leucinol, 98%
Artikelnummer. 10367690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10367690 5 g Glasflaske 5g
10330994 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10367690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179970050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 7533-40-6 | C6H15NO | 117,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7533-40-6
Molekylær formel C6H15NO
Molekylvægt (g/mol) 117.19
MDL nummer MFCD00063676
InChI nøgle VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Synonym l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
PubChem CID 111307
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMIL CC(C)C[C@H](N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Leucinol
Infrarødt spektrum Autentisk
Farve Farveløs til gul
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4490 til 1,4530 (20 °C, 589 nm)
Specifik rotation +3° til +5° (20 °C, 589 nm) (c=9, ethanol)
Tæthed 0.91g/mL
Specifik rotationstilstand +4° (20 °C 589 nm, c=9, ethanol)
Mængde 5 g
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CH2OH
Beilstein 04, 298
Formel vægt 117.19
Procent renhed ≥97.5%