Få mere at vide
L(+)-Leucinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10330994 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10330994
Brand: Thermo Scientific Acros 179970250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7533-40-6 | C6H15NO | 117.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7533-40-6
Molekylær formel C6H15NO
Molekylvægt (g/mol) 117.19
MDL nummer MFCD00063676
InChI nøgle VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Synonym l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
PubChem CID 111307
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMIL CC(C)C[C@H](N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Leucinol
Infrarødt spektrum Authentic
Farve Farveløs til gul
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Specifik rotation +3° to +5° (20°C, 589nm) (c=9, ethanol)
Tæthed 0.91g/mL
Specifik rotationstilstand +4° (20°C 589nm,c=9,ethanol)
Mængde 25 g
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CH2OH
Beilstein 04, 298
Formel vægt 117.19
Procent renhed ≥97.5%