Få mere at vide
L-Leucinol, 97% Artikelnummer.: 11420178
L-Leucinol, 97%
Artikelnummer. p-7027185
5 g, 5g
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11420178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23745.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7533-40-6 | C6H15NO | 117.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7533-40-6
Molekylær formel C6H15NO
Molekylvægt (g/mol) 117.19
MDL nummer MFCD00063676
InChI nøgle VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Synonym l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanolVis mereVis mindre
PubChem CID 111307
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMIL CC(C)C[C@H](N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucinol
Brydningsindeks 1.451
Tæthed 0.917
Kogepunkt 198°C to 200°C
Mængde 5 g
Flammepunkt 90°C (194°F)
Optisk rotation +1.1° (Neat)
Følsomhed Air Sensitive
Beilstein 1719240
Formel vægt 117.19
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10198396 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/08/2025 ArtikelnummerB23745.14,B23745.06
Partinummer10200372 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/08/2025 ArtikelnummerB23745.14,B23745.06
Partinummer10198396 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/09/2023 ArtikelnummerB23745.14,B23745.06
Partinummer10200372 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/05/2023 ArtikelnummerB23745.14,B23745.06
PartinummerG29P18 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 ArtikelnummerB23745.14,B23745.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
L-Leucinol, 97% >