Få mere at vide
L-Leucinol, 97%
Artikelnummer. 11430178
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430178 25 g 25g
11420178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23745.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7533-40-6 | C6H15NO | 117,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7533-40-6
Molekylær formel C6H15NO
Molekylvægt (g/mol) 117.19
MDL nummer MFCD00063676
InChI nøgle VPSSPAXIFBTOHY-LURJTMIESA-N
Synonym l-leucinol, s-+-leucinol, h-leucinol, 2s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, l-+-leucinol, l +-leucinol, s-2-amino-4-methylpentan-1-ol, leucinol, s-leucinol, 2s-2-amino-4-methyl-1-pentanol
PubChem CID 111307
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMIL CC(C)C[C@H](N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucinol
Brydningsindeks 1.451
Tæthed 0.917
Kogepunkt 198 °C til 200 °C
Mængde 25 g
Flammepunkt 90 °C (194 °F)
Optisk rotation +1.1° (Pænt)
Følsomhed Luftfølsom
Beilstein 1719240
Formel vægt 117.19
Procent renhed 97%