Få mere at vide
L-Leucin (hvide krystaller eller krystallinsk pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10637823
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10637823 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10637823 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP385100
 Begrænset vare
På lager
Denne aminosyre er velegnet til brug i vævskultursystemer, der kræver tilsætningsstoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine
Smeltepunkt 286 °C
Ammonium 0,02% maks.
CAS 61-90-5
Arsen (As) 1 ppm maks.
pH 5,5 til 6,5
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Antændelsesrest 0,1% maks.
Identifikation Beståelsesprøve
Analyseprocentområde 98,5 til 101,0 %
Tab ved tørring 0,2% maks.
Andre aminosyrer Kromatografisk ikke detekterbar
Molekylær formel C6H13NO2
Emballage Glasflaske
MDL nummer MFCD00002617
Specifik rotation 14,9 til 16,1° (+ eller -)
Merck Index 15, 5503
Opløsningstilstand (%T) 98% min.
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
Alpha vektor Leucin
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 131.18
Mængde 100 g
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Formel vægt 131.17
Procent renhed 98,5 til 101,0 %
Fysisk form Fast stof