Få mere at vide
L-Leucin tert-butylesterhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15496438
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496438 5 g 5g
15486438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59980.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 2748-02-9 | C3H10NO | 76,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2748-02-9
MDL nummer MFCD00038906
ChEBI CHEBI:78502
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine tert-butyl ester hydrochloride
Molekylær formel C3H10NO
Beilstein 3697141
Synonym l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
InChI nøgle BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
SMIL CC(CO)N
IUPAC navn (2S)-2-aminopropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 76.12
Mængde 5 g
PubChem CID 80307
Formel vægt 223.74
Optisk rotation +12° (c=2 i DMF)
Procent renhed 98%