Få mere at vide
L-Leucin, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15547964 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15547964 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15547964 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 208306
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine
CAS 61-90-5
Molekylær formel C6H13NO2
Emballage Poly flaske
MDL nummer MFCD00002617
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 131.18
Mængde 1 kg
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Formel vægt 131.17
Specifik vægtfylde 1L = 1.29kg
Grad Multi-Compendial/USP