Få mere at vide
L-Leucine, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11421901 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11421901 250 g
11401901 25 g
11411901 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421901 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219469483
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 61-90-5
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00002617
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine
Navn note Væsentligt fri for isoleucin og methionin
Mængde 250 g
Formel vægt 131.2
Grad Celledyrkning
Fysisk form Krystaller