Beskrivelse
- Leucin er blevet brugt som molekylær markør ved genvinding af DNA fra palæontologiske prøver til PCR-analyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-LEUCINE |
| Smeltepunkt | 295 °C (litteratur) |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | C6H13NO2 |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (25 mg/ml); sparsomt opløseligt i alkohol. |
| Formel vægt | 131.18 |
| Grad | Not Available |
| Fysisk form | Pulver |