missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

l-Leucine, Millipore™

Artikelnummer. 10434171
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10434171 10 kg 10kg
10177740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10434171 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1053609010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For biochemistry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 61-90-5

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale L-Leucine
Tæthed 1.17 g/cm3 at 20°C
Mængde 10 kg
Grad Research
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.