Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Leucin methylester hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10571751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10571751 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10571751 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 125130250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7517-19-3 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine methyl ester hydrochloride
Navn note 98%
CAS 7517-19-3
Smeltepunkt 145.0°C to 155.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H16ClNO2
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
MDL nummer MFCD00012494
Mængde 25 g
Beilstein 04, I, 518
Specifik rotationstilstand + 20.00 (20.00°C c=4.5,MeOH)
Specifik rotation + 20.00
Synonym l-leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome.hcl, methyl l-leucinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-ome. hcl, leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome hydrochloride, l-leucine methyl ester hydrochloride;h-leu-ome.hcl, s-2-amino-4-methyl-pentanoic acid methyl ester hydrochloride, l-leucine, methyl ester, monohydrochloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: 5% soluble in methanol
InChI nøgle DODCBMODXGJOKD-HQFIOVGONA-N
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
IUPAC navn methyl-(2S)-2-amino-4-methylpentanoat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 181.66
PubChem CID 2723695
Formel vægt 181.66
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller