Få mere at vide
L-Leucin methylester hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492697
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492697 25 g 25g
11402707 100 g 100g
11412707 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14897.14
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7517-19-3
Molekylær formel C7H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.66
MDL nummer MFCD00012494
InChI nøgle DODCBMODXGJOKD-HQFIOVGONA-N
Synonym l-leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome.hcl, methyl l-leucinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-ome. hcl, leucine methyl ester hydrochloride, h-leu-ome hydrochloride, l-leucine methyl ester hydrochloride;h-leu-ome.hcl, s-2-amino-4-methyl-pentanoic acid methyl ester hydrochloride, l-leucine, methyl ester, monohydrochloride
PubChem CID 2723695
IUPAC navn methyl-(2S)-2-amino-4-methylpentanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 149°C to 151°C
Beilstein 3595133
Mængde 25 g
Formel vægt 181.66
Optisk rotation +13° (c=2 in Water)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%