Få mere at vide
L-Leucine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419096
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16419096 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16419096 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0486
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress L-Leucine is an essential branched-chain amino acid (BCAA), which activates the mTOR signaling pathway.
L-Leucine is an essential branched-chain amino acid (BCAA), which activates the mTOR signaling pathway.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine
CAS 61-90-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H13NO2
Opløselighedsinformation H2O : 8.33 mg/mL (63.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 131.17
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism