Få mere at vide
L-Leucine ethyl ester hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11327936
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327936 5 g 5g
11337936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13147.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2743-40-0 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
L-Leucin ethylester hydrochlorid bruges som et organisk kemisk syntese mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-Leucin ethylester hydrochlorid bruges som et organisk kemisk
syntese mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2743-40-0
Molekylær formel C8H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 159.23
MDL nummer MFCD00034879
InChI nøgle QIGLJVBIRIXQRN-ZETCQYMHSA-N
Synonym l-leucine ethyl ester hydrochloride, ethyl l-leucinate hydrochloride, h-leu-oet.hcl, s-ethyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, l-leucine ethyl ester hcl, h-leu-oet inverted exclamation mark currencyhcl, leucine, ethyl ester hydrochloride, h-leu-oet, leucine ethyl ester hydrochloride, leu-oet hcl
PubChem CID 11658447
SMIL CCOC(=O)[C@@H](N)CC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 134°C to 137°C
Beilstein 3994312
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn hydrogenethyl-2-amino-4-methylpentanoatchlorid
Mængde 5 g
Lugt Odorless
Formel vægt 195.69
Optisk rotation +18° (c=5 in Ethanol)
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.