Få mere at vide
L-Leucine-d3, TRC
Artikelnummer. 30473435
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30473435 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30473435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL33011210MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-Leucine-d3
CAS 87828-86-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 2H3 H10 N O2
Mængde 10 mg
Synonym L-Leucine-5,5,5-d3, L-(2H3-Methyl)leucine, L-Leucine-d3, (S)-4-(Methyl-d3)-2-aminopentanoic acid, (2S)-4-(Methyl-d3)-2-aminopentanoic acid
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5-
SMIL [2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-5,5,5-trideuterio-4-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 134.19
Formel vægt 134.1135
Procent renhed >95