Få mere at vide
L-Leucine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Leucine-d3 |
| CAS | 87828-86-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 2H3 H10 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | L-Leucine-5,5,5-d3, L-(2H3-Methyl)leucine, L-Leucine-d3, (S)-4-(Methyl-d3)-2-aminopentanoic acid, (2S)-4-(Methyl-d3)-2-aminopentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5- |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5,5,5-trideuterio-4-methylpentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.19 |
| Vis mere |