missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Leucine-d3-N-t-BOC H2O (methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-5,5,5-D3 Hydrate |
| CAS | 203645-42-5 |
| Molekylær formel | C11 D3 H18 N O4 . H2 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | L-Leucine-5,5,5-d3, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, monohydrate (9 CI), (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic-5,5,5-d3 acid hydrate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-leucine-5,5,5-d3 hydrate, (2 S)-4-Methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic-5,5,5-d3 acid monohydrate, L-Boc leucine-d3 hydrate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-5,5,5-D3 hydrate, N-Boc-L-leucine-d3 hydrate, tert-Butoxycarbonyl-L-leucine-d3 hydrate |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8 H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i1D3;/t7?,8-; |
| SMIL | O.[2 H]C([2 H])([2 H])C(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-5,5,5-trideuterio-4-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.3225 |
| Formel vægt | 252.1765 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?