Få mere at vide
L-Leucin-d3 (methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Leucine-d3 |
| CAS | 87828-86-2 |
| Molekylær formel | C6 2H3 H10 N O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5 H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3/t4?,5- |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 S)-2-amino-5,5,5-trideuterio-4-methylpentansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.19 |
| Formel vægt | 134,1135 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% kemisk renhed |