Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-leucin, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15425129
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425129 100 g 100g
15435129 250 g 250g
15445129 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425129 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62824.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.50 DKK
    639.65 DKK / 100g
    Spare 150.85 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 61-90-5 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
I kosmetikindustrien bruges det som antistatisk middel, hårpleje og hudpleje. L-Leucin virker som et næringsstofsignal til at stimulere proteinsyntesen. Det har også aktiveret pattedyrsmålet for rapamycinkinase, der regulerer cellevækst. Leucin er blevet brugt som en molekylær markør ved genvinding af DNA fra palæontologiske prøver til PCR-analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
I kosmetikindustrien bruges det som antistatisk middel, hårpleje og hudpleje. L-Leucin virker som et næringsstofsignal til at stimulere proteinsyntesen. Det har også aktiveret pattedyrsmålet for rapamycinkinase, der regulerer cellevækst. Leucin er blevet brugt som en molekylær markør ved genvinding af DNA fra palæontologiske prøver til PCR-analyse.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Opløselig i 1 M HCI (100 mg/ml), vand (24,3 mg/ml), eddikesyre (10,9 mg/ml) og alkohol. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-90-5
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00002617
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Leucine
Smeltepunkt >300 °C
Farve Hvid
Beilstein 1721722
Merck Index 14,5451
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Opløselig i 1M HCl (100 mg/ml), vand (24,3 mg/ml), eddikesyre (10,9 mg/ml) og alkohol. Uopløselig i æteren.
Tæthed 1.293
Mængde 100 g
Formel vægt 131.17
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver