Få mere at vide
L-Leucine, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10665112 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10665112 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10665112 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/1819/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 286°C
CAS 61-90-5
pH 5.5 to 6.5
Farve White
Molekylær formel C6H13NO2
Emballage Plastic Powder Jar
MDL nummer MFCD00002617
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMIL CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylpentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 131.18
Mængde 100 g
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Formel vægt 131.17g/mol
Fysisk form Solid