Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Leucine |
| Smeltepunkt | 286,0 °C til 288,0 °C |
| Ammonium | 200 ppm maks. |
| CAS | 61-90-5 |
| pH | 5,5 til 7,0 (1 % vandig opløsning) |
| Farve | Hvid |
| Chlorid | 500 ppm maks. |
| Tungmetaller (som Pb) | 20 ppm maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Jern (Fe) | 30 ppm maks. |
| Vis mere |